OH30428207
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR5200, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
Synonym(e):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plastic weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30428207
Messbereich Wiegekapazität
5200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
Akkuleistung
alkaline, 300 hr life
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30428207-1EA | 4065266747607 |