MTCP412101
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 1.5 mL, small bulb, extended tip, non-sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
pipet
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduation: no
Verpackung
pack of 500 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P4121-01
Länge
104 mm
Kolbenentnahme
1 mL
Größe
1.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)