Merck
HS206373B
Transfer Pipette
working volume 3 mL, sterile, pack of 500 ea (packed as 20 EA)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations 0.5 mL
Plugged
Verpackung
pack of 500 ea (packed as 20 EA)
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS206373B
Kapazität
3 mL
Arbeitsvolumen
3 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, 20 x wrappedtime
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HS206373B-500EA4065265820295