Z135011
Vollpipette, Polyethylen
graduated to 1 mL, bulb draw 3.1 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations 0.25 mL
Verpackung
pack of 500
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
3.1 mL
Schaftdurchm.
5 mm
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z135011-20EA | |
Z135011-500EA | 4061833568125 |