Z350915
Vollpipette, Polyethylen
fine tip extended, small bulb, draw 1.0 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 500 (25 bags of 20)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
104 mm
Ziehung
1.0 mL
Schaftdurchm.
3 mm