Wichtige Dokumente
MSST0038
SILu™Lite IGFBP7 Insulin-like growth factor-binding protein 7 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonym(e):
IBP-7, IGF-binding protein 7, IGF-bindingprotein7, IGFBP-7, IGFBP-rP1, MAC25 protein, PGI2-stimulating factor, Prostacyclin-stimulating factor, Tumor-derived adhesion factor (TAF)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Eignung
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IGFBP7(3490)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)