Merck
HPA012657
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2R1 Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonym(e):
CLEC13C, PLA2-R, PLA2G1R, PLA2IR
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.41
Produktbezeichnung
Anti-PLA2R1 in Kaninchen hergestellte Antikörper, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2R1(22925)
Allgemeine Beschreibung
Der Phospholipase-A2-Rezeptor 1 (PLA2R1) ist ein Transmembranglykoprotein vom Typ I aus der Familie der Mannose-Rezeptoren. Er besteht aus einer NH2-terminalen cysteinreichen Domäne, einer fibronektinähnlichen Typ-II-Domäne (FNII), einem Tandem Repeat von 8 C-Typ-Lektin-ähnlichen Domänen (CTLD) und einer kurzen intrazellulären COOH-terminalen Region. PLA2R1 ist in den Podozyten der Niere lokalisiert. Das Gen ist auf dem humanen Chromosom 2q24 lokalisiert.
Immunogen
Phospholipase-a2-Rezeptor 1, 180 kDa rekombinantes Protein-Epitop-Signatur-Tag (PrEST)
Sequenz
EEKTWHEALRSCQADNSALIDITSLAEVEFLVTLLGDENASETWIGLSSNKIPVSFEWSNDSSVIFTNWHTLEPHIFPNRSQLCVSAEQSEGHWKVKNCEERLFYICKKAGHVLSDAESGCQEGWERHGGFCYKID
Anwendung
Der Anti-PLA2R1-Antikörper vom Kaninchen wird in der Immunhistochemie und in der indirekten Immunfluoreszenz eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Der Phospholipase-A2-Rezeptor 1 (PLA2R1) ist an der primären membranösen Nephropathie (PMN) beteiligt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und strengen Auswahlkriterien. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt mit Links).
Jeder Prestige-Antikörper wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST72110
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Multifunctional activity of the extracellular domain of the M-type (180 kDa) membrane receptor for secretory phospholipases A2.
Ancian P, et al.
The Biochemical Journal, 34(40), 13146-13151 (1995)
Response to immunosuppressive therapy in PLA 2 R-associated and non-PLA 2 R-associated idiopathic membranous nephropathy: a retrospective, multicenter cohort study
Wang J, et al.
BMC Nephrology, 18(1), 227-227 (2017)
PLA 2 R binds to the annexin A2-S100A10 complex in human podocytes
Fresquet M, et al.
Scientific Reports, 7(1), 6876-6876 (2017)
David Vindrieux et al.
Cancer research, 73(20), 6334-6345 (2013-09-07)
Little is known about the physiological role of the phospholipase A2 receptor (PLA2R1). PLA2R1 has been described as regulating the replicative senescence, a telomerase-dependent proliferation arrest. The downstream PLA2R1 signaling and its role in cancer are currently unknown. Senescence induction
Maxime Dauvergne et al.
Medicine, 94(30), e1243-e1243 (2015-07-30)
The association between membranous nephropathy (MN) and immunological disorder-related liver disease has not been extensively investigated, and the specific features of this uncommon association, if any, remain to be determined.We retrospectively identified 10 patients with this association. We aimed to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA012657-100UL4061833815021
HPA012657-25UL4061842785513