MABC942
Anti-PLA2R Antibody, clone 5F5.1
clone 5F5.1, from mouse
Synonym(e):
PLA2-R, PLA2R, Secretory phospholipase A2 receptor, 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, C-type lectin domain family 13 member C, M-type receptor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5F5.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2R1(22925)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected PLA2R in human kidney tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PLA2R in 10 µg of human lung tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable