Merck
HPA000923
Sigma-Aldrich
Anti-THSD7A in Kaninchen hergestellte Antikörper
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-THSD7A-Proteinvorläufer (thrombospondin type 1 domain containing 7A) in Kaninchen hergestellte Antikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Immunogene Sequenz
VCQSSPCEAEELRYSLHVGPWSTCSMPHSRQVRQARRRGKNKEREKDRSKGVKDPEARELIKKKRNRNRQNRQENKYWDIQIGYQTREVMCINKTGKAADLSFCQQEKLPMTFQSC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... THSD7A(221981)
Immunogen
Rekombinantes Protein-Epitop-Signatur-Tag (PrEST) für THSD7A-Proteinvorläufer (thrombospondin type 1 domain containing 7A).
Anwendung
Alle Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies wurden im Rahmen des Projekts Human Protein Atlas (HPA) entwickelt und validiert und werden daher durch die umfassendste Charakterisierung in der Industrie unterstützt.
Der Human Protein Atlas besteht zurzeit aus drei Teilen: dem Gewebeatlas, dem Pathologieatlas und dem Zellatlas. Die für den Gewebe- und Pathologieatlas produzierten Antikörper wurden mittels Immunhistochemie gegen Hunderte gesunder und kranker Gewebe getestet, und viele wurden im Rahmen der jüngsten Zellatlas-Projekte mittels Immunfluoreszenz charakterisiert, um das menschliche Proteom nicht nur auf Gewebeebene, sondern auch auf subzellulärer Ebene zu kartieren. Diese Abbildungen und die enorme Datensammlung können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über die Bildergalerie-Links eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und einer strengen Selektion. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt links).
Jeder Prestige Antibody wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST76155
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Li Xian et al.
BMC nephrology, 20(1), 332-332 (2019-08-25)
Thrombospondin type 1 domain containing 7A (THSD7A) was recently identified target autoantigen in membranous nephropathy (MN). However, patients with positive THSD7A expression were prone to have malignancies. THSD7A was found to be expressed in a variety of malignant tumors. In
Fidelis Andrea Flockerzi et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 13(2) (2023-01-22)
Prostate cancer is one of the most common malignancies, and there are a wide range of treatment options after diagnosis. Most prostate cancers behave in an indolent manner. However, a given sub-group has been shown to exhibit aggressive behavior; therefore
Madoka Morimoto et al.
CEN case reports, 10(1), 6-11 (2020-07-10)
Bevacizumab is a monoclonal antibody against vascular endothelial growth factor (VEGF) that is used to treat patients with various cancers. However, it is known to be associated with adverse events, such as hypertension and proteinuria. The histology of bevacizumab-induced nephropathy
Takamasa Iwakura et al.
PloS one, 10(9), e0138841-e0138841 (2015-09-24)
Membranous nephropathy (MN) is a leading cause of nephrotic syndrome in adults. Autoantibodies against M-type phospholipase A2 receptor (PLA2R) and thrombospondin type-1 domain-containing 7A (THSD7A), which mainly belong to the IgG4 subclass, were reported as associated antibodies for the development
Meng-Wei Kuo et al.
PloS one, 6(12), e29000-e29000 (2011-12-24)
Thrombospondin type I domain containing 7A (THSD7A) is a novel neural protein that is known to affect endothelial migration and vascular patterning during development. To further understand the role of THSD7A in angiogenesis, we investigated the post-translational modification scheme of