Merck
H5667
Sigma-Aldrich
Humanserum
Heat Inactivated (from male AB clotted whole blood), USA origin, sterile-filtered
Synonym(e):
Humanseren, Humanserum, off-the-clot, otc
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Zusammensetzung
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Verunreinigungen
≤10 EU/mL Endotoxin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Humanes AB-Serum wird für folgende Anwendungen eingesetzt: Gewebebearbeitung, Transplantations- und Zelltherapieanwendungen zur Expansion mesenchymaler Stammzellen aus adipösem Gewebe oder mesenchymaler Stromazellen aus humanem Knochenmark; Gewinnung und Transplantation limbaler epithelialer Stammzelltransplantate, Ex-vivo-Expansion von NK-Zellen aus peripherem Blut in Expansionsmedium für hematopoetische Stammzellen; Verbesserung der Kulturmethoden für humane Inselzellen vor der Transplantation.
Verpackung
Die Verpackung kann sich aufgrund einer Knappheit der Flaschen, die zum Verpacken dieses Produkts verwendet werden, bei verschiedenen Chargen unterscheiden. Das Vorhandensein oder Fehlen von Schrumpffolie um den Flaschendeckel beeinträchtigt die Integrität/Stabilität des Produkts nicht.
Warnhinweis
Jeder Spender wurde auf Hepatitis B und C sowie mittels ELISA auf Antikörper gegen das humane Immundefizienzvirus (HIV) getestet und als nicht reaktiv befunden. Produkte humanen Ursprungs sollten dennoch als potenziell infektiös betrachtet und dementsprechend vorsichtig gehandhabt werden.
Hinweis zur Analyse
Endotoxin-getestet
Sonstige Hinweise
Ein trübes Aussehen unserer Humanserumprodukte ist nicht ungewöhnlich. Dieses Produkt besteht aus gepooltem Serum. Eine Trübung zeigt an, dass das Serum Lipide enthält. Klare, lipidfreie Humanserumprodukte sind nicht erhältlich.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Julie Kerr-Conte et al.
Transplantation, 89(9), 1154-1160 (2010-01-26)
BACKGROUND.: The original Edmonton protocol used fresh islets, but for obvious logistic advantages most transplant centers have implemented pretransplant culture in human albumin. The aim of this study was to improve current pretransplant human islet culture techniques. METHODS.: Clinical-grade purified
A Poloni et al.
Cytotherapy, 11(2), 153-162 (2009-03-21)
Mesenchymal stromal cells (MSC) are promising candidates for cell therapy and tissue engineering and may be used to treat acute graft-versus-host disease (GvHD). However, major obstacles for their clinical use are the required cell dose and the biosafety and potential
Tsvetana Petrova et al.
Scientific reports, 10(1), 3479-3479 (2020-02-28)
Type 2 Innate lymphoid cells (ILC2s) are implicated in helminth infections and asthma where they play a role in the production of Th2-type cytokines. ILC2s express the IL-33 receptor and are a major cell type thought to mediate the effects
Nathan P Wiederhold et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 52(11), 4145-4148 (2008-09-17)
Pyrosequencing was compared to Sanger dideoxy sequencing to detect mutations in FKS1 responsible for reduced echinocandin susceptibility in Candida albicans. These methods were in complete agreement for 10 of 12 clinical isolates with elevated echinocandin MICs, supporting the potential feasibility
Sangeeta Sule et al.
PloS one, 6(3), e17495-e17495 (2011-03-23)
Monocytes are a key component of the innate immune system involved in the regulation of the adaptive immune response. Previous studies have focused on apoptotic cell clearance abnormalities in systemic lupus erythematosus (SLE) monocytes. However, whether SLE monocytes might express
Artikel
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.