Merck
P9523
Sigma-Aldrich
Plasma
from human
Synonym(e):
Citratplasma
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
powder
Enthält
4% trisodium citrate as anticoagulant
Verunreinigungen
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Plasma ist der flüssige Bestandteil von Blut und Lymphe und macht etwa die Hälfte des Volumens aus. Plasma enthält keine Zellen und ist im Gegensatz zu Serum nicht geronnen. Es wird aus Vollblut mit Antikoagulanzien (9:1) hergestellt und zentrifugiert, um Zellen und Zelltrümmer zu entfernen. Zu den Proteinen, die häufiger in Plasma gefunden werden, gehören Albumin und Präalbumin, α1-saures Glykoprotein, Transferrin, Lipoproteine (HDL, LDL und VLDL), Immunglobuline, Komplementproteine sowie Koagulationsproteine (Thrombin, Plasminogen und Fibrinogen). Citratplasma enthält Citrat (4 % Trinatriumcitrat) als Antikoagulans.
Plasma enthält verschiedene Proteine mit unterschiedlichen Funktionen. Zu den primären Funktionen der Plasmaproteine gehören die Aufrechterhaltung des kolloidosmotischen Drucks, des pH-Werts und dem Elektrolythaushalt; der Transport von Metallionen, Fettsäuren, Steroiden, Hormonen und Wirkstoffen zu den verschiedenen Körperorganen; die Verwendung als Quelle der Aminosäuren zur Gewebeversorgung; Hämostase und Verhütung von Thrombosen; Regulierung der Zellaktivität und -funktion durch Signalvermittlung der Hormone; und die Immunabwehr durch Antikörper und Substanzen des Komplementsystems.
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt ist aus gepooltem humanem Blut hergestellt. Es enthält 4 % Trinatriumcitrat als Antikoagulans. Es wird einem Gerinnungstest unterzogen, der anzeigt, dass die Gerinnungsfaktoren im Produkt aktiv sind. Es wird jedoch nicht daraufhin analysiert, ob andere vorhandene Enzyme nativ oder denaturiert sind.
Angaben zur Herstellung
Vollblut, mit industrieller Standardmethode unter Verwendung eines Citrat-Antikoagulans entnommen. Das Vollblut wird gepoolt und anschließend zentrifugiert. Das erhaltene Plasma wird filtriert (0,45-μm-Filter) und gemäß den angegebenen Mengen lyophilisiert.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Noor Al-Saden et al.
Molecular pharmaceutics, 15(8), 3383-3393 (2018-06-30)
Our aim was to synthesize 89Zr-labeled trastuzumab-emtansine (89Zr-DFO-T-DM1) to probe the delivery of trastuzumab-emtansine (T-DM1) to HER2-positive breast cancer (BC) by positron emission tomography (PET). We further aimed to compare the tumor and normal tissue uptake of 89Zr-DFO-T-DM1 with 89Zr-DFO-trastuzumab.
Shu Hui Neo et al.
Scientific reports, 7(1), 16686-16686 (2017-12-02)
The preservation of nucleic acids from clinical samples is critical to facilitate accurate molecular diagnosis. The use of a paper matrix, Flinders Technology Associates (FTA) Elute cards, to archive DNA and viral RNA is well-documented. However, the feasibility of FTA
Md Azahar Ali et al.
Nature communications, 12(1), 7077-7077 (2021-12-08)
Sensing of clinically relevant biomolecules such as neurotransmitters at low concentrations can enable an early detection and treatment of a range of diseases. Several nanostructures are being explored by researchers to detect biomolecules at sensitivities beyond the picomolar range. It
F Vida Zohoori et al.
Caries research, 53(3), 275-283 (2018-10-09)
The aim was to compare potential methods for fluoride analysis in microlitre-volume plasma samples containing nano-gram amounts of fluoride. Methods: A group of 4 laboratories analysed a set of standardised biological samples as well as plasma to determine fluoride concentration
Luca Digiacomo et al.
Lab on a chip, 19(15), 2557-2567 (2019-06-28)
Nanoparticles (NPs) exposed to biological media are coated by proteins and other biomolecules forming a biomolecular corona (BC) on the particle surface. Recent studies have shown that shear stress as that created by laminar fluid flow generates more complex coronas