Wichtige Dokumente
H3878
Hyodesoxycholsäure
≥98%
Synonym(e):
3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
200-201 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
InChIKey
DGABKXLVXPYZII-SIBKNCMHSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR1H2(7376) , NR1H3(10062)
Anwendung
- as a standard for serum bile acid profiling by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method in rat cells.
- as a component of the growth medium to study its effect as an anti-aging small molecule on the chronological life span (CLS) of the pex5Δ (Δ) strain.
- as a standard for analyzing bile acid composition and total bile acids in mice cells.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?