Wichtige Dokumente
H1637
cis-4-Hydroxy-L-Prolin
collagen synthesis inhibitor
Synonym(e):
(2S,4S)-(−)-4-Hydroxy-2-pyrrolidincarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white to faint yellow
mp (Schmelzpunkt)
257 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O[C@@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
PMMYEEVYMWASQN-IMJSIDKUSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?