GE27-9558-01
illustra™ PuReTaq RTG-PCR, 0,5-ml-Röhrchen
Cytiva 27955801, solid
Synonym(e):
PuReTaq RTG PCR, RTG PCR 0.5 ML Tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Hersteller/Markenname
Cytiva 27955801
Lagerbedingungen
(Ambient temperature in pouch with desiccant)
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die puReTaq Ready-To-Go PCR-Beads sind vorformuliert, um die Reproduzierbarkeit zwischen Reaktionen zu steigern, die Anzahl der Pipettierschritte zu minimieren und das Risiko von Pipettierfehlern und Kontamination zu verringern. Die einzigen zusätzlich erforderlichen Reagenzien sind Wasser, Primer und Template-DNA. Die Beads sind vorportioniert in PCR-Röhrchen zu 0,2 ml oder 0,5 ml erhältlich. Die 0,2-ml-Röhrchen werden in einem 96-Well-Plattenformat (8 × 12) geliefert, das die bequeme Entnahme von einzelnen Streifen zu je acht Röhrchen ermöglicht. Dank dieser Flexibilität können entweder die ganze 96-Well-Platte, einzelne Streifen mit je acht Röhrchen oder einzelne 0,2-ml-Röhrchen verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zeitersparnis: einfach Template-DNA-Lösung und Primer hinzufügen und anfangen.
- Größere Reproduzierbarkeit der Ergebnisse: geringeres Risiko von Pipettierfehlern und Kontamination.
- Hochwertige puReTaq-DNA-Polymerase und hochreine Reagenzien: stabile Leistung und geringstmögliche Kontamination durch eingetragene DNA.
- Langfristige Stabilität bei Umgebungstemperatur: kein Platz im Gefrierschrank erforderlich, geringerer Energieverbrauch für Versand und Lagerung.
- Verifiziert für Echtzeit-PCR.
- Für eine hochgradig stabile und reproduzierbare Leistung bei standardmäßigen PCR-Amplifikationen.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Artikel
This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting.
Protokolle
This page shows DNA amplification using illustra PuReTaq ready-to-go PCR beads from GE Healthcare.