Merck
EP0030119800
Eppendorf® Tube Rack for 0.5 mL Tubes
Holds 48 x 0.5 mL tubes, 3 rows of 16 wells each, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.11
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
autoclavable
3 rows of 16 wells each
Holds 48 x 0.5 mL tubes
Verpackung
pkg of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 30119800
Farbe
white
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)