Merck
GE27-9559-01
illustra PuReTaq RTG PCR, 0,2-ML-Röhrchen
Cytiva 27955901, solid
About This Item
UNSPSC-Code:
55101520
NACRES:
NA.55
Form
solid
Hersteller/Markenname
Cytiva 27955901
Lagerbedingungen
(Ambient temperature in pouch with desiccant)
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
PuReTaq Ready-To-Go PCR Beads sind fertig gemischte, vorportionierte Einzeldosisreaktionen, die optimiert wurden für die Durchführung standardmäßiger PCR-Amplifikationen. Die Verwendung rekombinanter PuReTaq-DNA-Polymerase und anderer hochreiner Reagenzien gewährleistet eine zuverlässige und stabile Leistung bei Fluoreszenz-basierten Endpunkt- oder Echtzeit-PCR-Amplifikationen und sichert eine geringstmögliche Kontamination durch prokaryotische und eukaryotische Nukleinsäuren.
Die PuReTaq Ready-To-Go PCR-Beads sind vorformuliert, um die Reproduzierbarkeit zwischen Reaktionen zu steigern, die Anzahl der Pipettierschritte zu minimieren und das Risiko von Pipettierfehlern und Kontamination zu verringern. Die einzigen zusätzlich erforderlichen Reagenzien sind Wasser, Primer und Template-DNA. Die Beads sind vorportioniert in PCR-Röhrchen zu 0,2 ml oder 0,5 ml erhältlich. Die 0,2-ml-Röhrchen werden in einem 96-Well-Plattenformat (8 × 12) geliefert, das die bequeme Entnahme von einzelnen Streifen zu je acht Röhrchen ermöglicht. Dank dieser Flexibilität können entweder die ganze 96-Well-Platte, einzelne Streifen mit je acht Röhrchen oder einzelne 0,2-ml-Röhrchen verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorformulierte und vorportionierte, gefriergetrocknete PCR-Reagenzmischung in Bead-Form für eine stabile und reproduzierbare Leistung bei standardmäßigen PCR-Amplifikationen.
Zeitersparnis: einfach Template-DNA-Lösung und Primer hinzufügen und anfangen.
  • Größere Reproduzierbarkeit der Ergebnisse: geringeres Risiko von Pipettierfehlern und Kontamination.
  • Hochwertige puReTaq-DNA-Polymerase und hochreine Reagenzien: stabile Leistung und geringstmögliche Kontamination durch eingetragene DNA.
  • Langfristige Stabilität bei Umgebungstemperatur: kein Platz im Gefrierschrank erforderlich, geringerer Energieverbrauch für Versand und Lagerung.
  • Verifiziert für Echtzeit-PCR.
  • Für eine hochgradig stabile und reproduzierbare Leistung bei standardmäßigen PCR-Amplifikationen.
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
illustra is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows PCR and RT-PCR amplification troubleshooting.
Protokolle
This page shows DNA amplification using illustra PuReTaq ready-to-go PCR beads from GE Healthcare.