GE17-5445-02
Percoll® PLUS
Cytiva 17-5445-02, pack of 250 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile (LOW ENDOTOXIN (2 EU/ml))
Form
colloidal (Colloidal solution of silica particles coated with silane)
liquid (Suspension)
solution
Verpackung
pack of 250 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5445-02
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
Colorless to slightly yellow
pH-Bereich
8.9-9.9
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die Zelltrennung unter Verwendung des Mediums erfolgt unter schonenden Bedingungen, wodurch die Isolierung einer Vielzahl von Zellen, subzellulären Partikeln und Viren erleichtert wird, wenn die Wahrung der Viabilität und morphologischen Integrität von Bedeutung ist. Aufgrund der geringen Toxizität von Percoll PLUS muss das Medium nicht unbedingt aus den getrennten zellulären Partikeln entfernt werden.
Nach entsprechender Einstellung bildet Percoll PLUS isoosmotische Gradienten innerhalb eines Dichtebereichs von 1,0 bis 1,3 g/ml. Dieser Dichtebereich hat sich als besonders nützlich erwiesen, da die meisten Zellen, subzellulären Partikel und Viren in Percoll PLUS eine Schwimmdichte von 1,0 bis 1,2 g/ml aufweisen.
Anwendung
Dieses Medium eignet sich auch für die Hochgeschwindigkeitszentrifugation. Hierbei kann die Probe mit dem Medium vorgemischt und anschließend auf dem in situ gebildeten kontinuierlichen Gradienten isoliert werden. Gradientenbildung
und Probentrennung erfolgen somit in einem Schritt.
Alle in der Literatur beschriebenen Experimente unter Verwendung von Percoll® können auch mit Percoll PLUS durchgeführt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geringer Endotoxingehalt (max. 2 EU/ml)
- Für Zellen nicht toxisch und sehr geringe chemische Reaktivität
- Niedrige Osmolalität: Percoll PLUS kann mit physiologischer Kochsalzlösung, anderen ausgeglichenen Salzlösungen oder Zellkulturmedien angepasst werden, um gänzlich isoosmotische Gradienten zu erhalten
- Die geringe Viskosität führt zu einer schnellen Gradientenbildung und Partikeltrennung bei niedrigen Zentrifugalkräften
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)