GE17-0891-02
Percoll®
Cytiva 17-0891-02, pack of 250 mL
Synonym(e):
Percoll-Medien für Dichtegradienten
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
liquid (Suspension)
solution
Verpackung
pack of 250 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0891-02
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
Colorless to slightly yellow
pH-Bereich
8.5-9.5
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Percoll® ist ein niedrigviskoses Dichtegradientenmedium, das zur Vorbereitung von Zellen, subzellulären Partikeln und größeren Viren eingesetzt wird. Die niedrige Viskosität des Mediums ermöglicht die Vorbereitung von Zellen auf vorgeformten Gradienten in nur wenigen Minuten unter Anwendung geringer Zentrifugalkräfte (200 bis 1.000 × g). Das Medium ist in einfach zu öffnenden, wiederverschließbaren 250-ml- und 1-l-Flaschen erhältlich.
Percoll® besteht aus Siliziumdioxidpartikeln (von 15 bis 30 nm Durchmesser), die mit nicht-dialysierbarem Polyvinylpyrrolidon (PVP) beschichtet sind. Freies PVP ist nur zu 1 % bis 2 % vorhanden. Percoll® ist nicht toxisch, nahezu chemisch inert und haftet nicht an Membranen an. Percoll® Gradienten können innerhalb eines Dichtebereichs von 1,0 bis 1,3 g/ml geformt werden und sind durchweg isoosmotisch.
Percoll® kann ungeöffnet fünf Jahre bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei -20° C kann es nur bis zu sechs Monate gelagert werden. Wenn es bei -20° C gelagert wird, bilden sich nach dem Auftauen Gradienten aus. Der Flascheninhalt muss daher vor Gebrauch durchgemischt werden. Vorgeformte Gradienten können wochenlang gelagert werden, ohne dass sich die Gradientenform verändert, solange der Gradient nicht gefroren wird. Percoll® kann ohne Veränderung der Eigenschaften im pH-Bereich von 5,5 bis 10,0 gepuffert werden. Wenn der pH-Wert unter 5,5 fällt, kann das Produkt gelieren. Gelierung kann auch durch divalente Kationen verursacht werden. Dieser Effekt wird durch erhöhte Temperaturen verstärkt.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Zur Separation von Zellen, subzellulären Partikeln und größeren Viren (bis zu ~ 70S) unter milden Bedingungen, wobei die Viabilität und morphologische Integrität erhalten bleibt.
- Nicht toxisch für Zellen.
- Auf physiologische Ionenstärke und pH-Werte einstellbar.
- Gradienten können entweder vorgeformt oder spontan durch Zentrifugation bei mäßiger Geschwindigkeit in einem Festwinkelrotor generiert werden.
- Gradienten sind durchweg isoosmotisch und decken zahlreiche Dichten bis zu 1,3 g/ml ab.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)