Merck
GE17-1043-01
Superdex® 200, Vorbereitungsgrad
Cytiva 17-1043-01, pack of 150 mL
Synonym(e):
Superdex 200 Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
NA.56
Verpackung
pack of 150 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1043-01
Matrix
composite of cross-linked agarose and dextran
Partikelgröße
24-44 μm
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning in place
2-14
working range
3-12
Eignung
suitable for bioprocess medium
Allgemeine Beschreibung
Das Gelfiltrationsmedium Superdex® 200, Vorbereitungsgrad, bietet eine Fraktionierung mit sehr hoher Auflösung für die Trennung, das Polieren und die Produktformulierung von monoklonalen Antikörpern.
Superdex®, Vorbereitungsgrad, ist ein präparatives Gelfiltrationsmedium mit einer zusammengesetzten Matrix aus Dextran und Agarose. Diese Matrix kombiniert die hervorragenden Gelfiltrationseigenschaften von vernetztem Dextran (Sephadex) mit den physikalischen und chemischen Stabilitäten hochvernetzter Agarose, um ein Trennmedium mit hervorragender Selektivität und hoher Auflösung herzustellen. Zudem ermöglicht seine geringe unspezifische Wechselwirkung eine hohe Rückgewinnung von biologischem Material. Aufgrund dieser kombinierten Eigenschaften ist Superdex®, Vorbereitungsgrad, das bevorzugte Gelfiltrationsmedium für alle Anwendungen vom Labor- bis zum Prozessmaßstab.
Superdex®, Vorbereitungsgrad, ist in verschiedenen Großpackungsgrößen und praktischen vorverpackten Formaten zum einfachen Scale-up und zur Prozessentwicklung erhältlich.
Wegen der Versorgungssicherheit und der umfassenden technischen und regulatorischen Unterstützung erfüllt Superdex®, Vorbereitungsgrad, als BioProcess-Medium die industriellen Anforderungen.
Superdex®, Vorbereitungsgrad, ist in drei Selektivitäten erhältlich:
Superdex® 30, Vorbereitungsgrad, ist für die Aufreinigung von Molekülen im Molekulargewichtsbereich bis zu 10 000 MW, z. B. Peptiden, Oligosacchariden und kleinen Proteinen, ausgelegt.
Superdex® 75, Vorbereitungsgrad, wird für die Aufreinigung rekombinanter Proteine empfohlen. (Fraktionierungsbereich 3000–70000 Da).
Superdex® 200, Vorbereitungsgrad, wird für die Aufreinigung monoklonaler Antikörper empfohlen. (Fraktionierungsbereich 10.000–600.000 Da)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gelfiltrationsmedium mit außergewöhnlicher Auflösung bei kurzen Laufzeiten und guter Rückgewinnung.
  • Superdex® 200, Vorbereitungsgrad, wird für die Aufreinigung monoklonaler Antikörper empfohlen.
  • Das BioProcess-Medium wird für industrielle Anwendungen unterstützt und ist ein gängiges Medium in genehmigten Prozessen.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame