GE17-0905-01
Superdex® 30, Aufbereitungsqualität
Cytiva 17-0905-01, pack of 150 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NA.56
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 150 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0905-01
Matrix
composite of cross-linked agarose and dextran
Partikelgröße
24-44 μm
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning in place
2-14
Arbeitsbereich
3-12
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Superdex® 30 Gelfiltrationsmedium in Aufbereitungsqualität bietet eine sehr hohe Lösungsfraktionierung zum Trennen, Polieren und für die Produktformulierung von Peptiden und kleinen Proteinen.
Anwendung
Superdex® in Aufbereitungsqualität ist ein präparatives Gelfiltrationsmedium mit einer Kompositmatrix aus Dextran und Agarose. Diese Matrix kombiniert die hervorragenden Gelfiltrationseigenschaften von vernetztem Dextran (Sephadex) mit den physikalischen und chemischen Stabilitäten hochvernetzter Agarose, um ein Trennmedium mit hervorragender Selektivität und hoher Auflösung herzustellen. Zudem ermöglicht seine geringe unspezifische Wechselwirkung eine hohe Rückgewinnung von biologischem Material. Gemeinsam machen diese Eigenschaften Superdex® in Aufbereitungsqualität zum Gelfiltrationsmedium der ersten Wahl für alle Anwendungen, vom Labor- bis zum Prozessmaßstab.
Superdex® in Aufbereitungsqualität ist in einer Reihe von verschiedenen Großpackungsgrößen und praktischen vorgepackten Formaten erhältlich, für eine leichte Aufskalierung und Prozessentwicklung. Als BioProcess-Medium erfüllt Superdex® in Aufbereitungsqualität industrielle Anforderungen an Versorgungssicherheit sowie umfassende technische und regulatorische Unterstützung.
Superdex® in Aufbereitungsqualität ist in drei Selektivitäten erhältlich:
Superdex® 30 inAufbereitungsqualität ist für die Aufreinigung von Molekülen im Molekülmassenbereich von bis zu 10.000, z. B. Peptide, Oligosaccharide und kleine Proteine, ausgelegt.
Superdex® 75 in Aufbereitungsqualität wird für die Aufreinigung rekombinanter Proteine empfohlen. (Fraktionierungsbereich 3.000–70.000 Da).
Superdex® 200, Aufbereitungsqualität wird für die Aufreinigung monoklonaler Antikörper empfohlen. (Fraktionierungsbereich 10.000–600.000 Da)
Superdex® in Aufbereitungsqualität ist in einer Reihe von verschiedenen Großpackungsgrößen und praktischen vorgepackten Formaten erhältlich, für eine leichte Aufskalierung und Prozessentwicklung. Als BioProcess-Medium erfüllt Superdex® in Aufbereitungsqualität industrielle Anforderungen an Versorgungssicherheit sowie umfassende technische und regulatorische Unterstützung.
Superdex® in Aufbereitungsqualität ist in drei Selektivitäten erhältlich:
Superdex® 30 inAufbereitungsqualität ist für die Aufreinigung von Molekülen im Molekülmassenbereich von bis zu 10.000, z. B. Peptide, Oligosaccharide und kleine Proteine, ausgelegt.
Superdex® 75 in Aufbereitungsqualität wird für die Aufreinigung rekombinanter Proteine empfohlen. (Fraktionierungsbereich 3.000–70.000 Da).
Superdex® 200, Aufbereitungsqualität wird für die Aufreinigung monoklonaler Antikörper empfohlen. (Fraktionierungsbereich 10.000–600.000 Da)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gelfiltrationsmedien bieten eine ausgezeichnete Auflösung bei kurzen Laufzeiten und einer guten Rückgewinnung.
- Superdex® 30, Aufbereitungsqualität eignet sich zum Polieren und Formulieren von Peptiden und kleinen Proteinen.
- BioProcess-Medium für industrielle Anwendungen.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)