GE29219757
Superdex® 30 Increase
10/300 GL, Cytiva
Synonym(e):
Size exclusion resin
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
10/300 GL
Hersteller/Markenname
29219757
Cytiva
Allgemeine Beschreibung
SEC-Säulen des Typs Superdex 30 Increase eignen sich für die hochauflösende, kleinmaßstäbliche Aufreinigung und Analyse kleiner Biomoleküle mit Mr ~ 100 bis ~ 7000, z. B. Peptide
Neue Generation von Größenausschluss-Chromatographiesäulen
Superdex 30 Increase gehört zur neuen Generation agarosebasierter SEC-Säulen von GE mit der Bezeichnung „Increase“, die im Vergleich zu ihren Vorgängern eine höher auflösende Aufreinigung bei kürzeren Laufzeiten bieten.
- Höhere Leistung: verbesserte Auflösung und Laufzeit im Vergleich zum Vorgängermodell Superdex Peptide
- Die Toleranz wiederholter gründlicher Reinigungsverfahren bei hohem pH-Wert gewährleistet eine lange Lebensdauer der Säule und minimiert die Verschleppung.
- Sehr hohe Auflösung: kleine Bead-Größe und enge Partikelgrößenverteilung sorgen für hohe Auflösung und hohe Proteinreinheit.
- Hohe Durchflussrate aufgrund der festen Beads, die ausgezeichnete Druck-/Fließeigenschaften bieten.
Neue Generation von Größenausschluss-Chromatographiesäulen
Superdex 30 Increase gehört zur neuen Generation agarosebasierter SEC-Säulen von GE mit der Bezeichnung „Increase“, die im Vergleich zu ihren Vorgängern eine höher auflösende Aufreinigung bei kürzeren Laufzeiten bieten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Improved performance – improved resolution and runtime compared to predecessor Superdex Peptide
- Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover. purity and analysis results
- Very high resolution – small bead size and narrow particle size distribution provide high resolution, for high protein purity.
- High flow rate – due to rigid beads giving excellent pressure/flow properties.
Rechtliche Hinweise
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C