Merck
GE17-0406-01
HiTrap® Heparin High Performance
Cytiva 17-0406-01, pack of 5 × 1 mL
Synonym(e):
Heparin Affinity Column
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
porcine heparin
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0406-01
Parameter
<4 mL/min flow rate
42 psi
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Größe
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
5-10
working range
5-10
Allgemeine Beschreibung
HiTrap® Heparin HP-Säulen enthalten bereits Heparin Sepharose High Performance für die hoch auflösende Aufreinigung von Proteinen mit einer Affinität für Heparin, etwa DNA-bindende Proteine, Gerinnungsfaktoren, Lipoproteine und Proteinsynthesefaktoren.
Immobilisiertes Heparin interagiert im Wesentlichen auf zwei Arten mit Proteinen. Es kann als Affinitätsligand mit einer Affinität für eine Vielzahl von Biomolekülen auftreten, unter anderem Gerinnungsfaktoren und andere Plasmaproteine, Lipoproteine, Proteinsynthesefaktoren, auf Nukleinsäuren wirkende Enzyme und Steroidrezeptoren. Außerdem fungiert Heparin aufgrund seiner anionischen Sulfatgruppen als leistungsstarker Kationentauscher. Die Gradientenelution mit Salz wird in beiden Fällen am häufigsten angewendet.
Heparin wird mit der N-Hydroxysuccinamid-Kopplungsmethode an die Sepharose High Performance-Basismatrix gekoppelt, was hohe Kapazität und Leistung bei geringfügigen Leckagen ermöglicht. HiTrap® Heparin HP ist in 0,2 M NaCl mit 20 % Ethanol als bakteriostatischem Mittel erhältlich. HiTrap® Heparin HP-Säulen äquilibriert mit 25 ml 20%igem Ethanol oder einem Puffer mit bakteriostatischem Mittel aufbewahren. Die Äquilibrierung kann mit einer Spritze und dem mitgelieferten Luer-Adapter ganz einfach durchgeführt werden. Die Säule mit dem mitgelieferten Stopfen und der Hutmutter versiegeln. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 4 °C bis 30 °C.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Heparin bindet über Affinitäts- sowie Ionenaustauschmechanismen an eine große Bandbreite von Biomolekülen.
  • Immobilisiertes Heparin dient zur Reinigung von Antithrombin III, Gerinnungsfaktoren und anderen Proteinen im Plasma.
  • Einfache Handhabung mit einer Spritze, einer Pumpe oder einem Chromatographiesystem etwa der ÄKTA-Reihe
  • Stabil über einen pH-Bereich von 5 bis 10, toleriert alle gebräuchlichen wässrigen Puffer.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows how to remove serine proteases, e.g. thrombin and trypsin, and zymogens from recombinant products using HiTrap Benzamidine FF and Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokolle
This page shows how to purify or remove DNA-binding proteins with Heparin Sepharose High Performance, Heparin Sepharose 6 Fast Flow, Capto Heparin from GE Healthcare.
DNA binding proteins form an extremely diverse class of proteins sharing a single characteristic, their ability to bind to DNA. Functionally the group can be divided into those responsible for the replication and orientation of the DNA such as histones, nucleosomes and replicases and those involved in transcription such as RNA/DNA polymerases, transcriptional activators and repressors and restriction enzymes.
How to perform a separation with GST fusion proteins which are affinity chromatography tags used in GST MicroSpin Purifcation Module, GSTrap FF, GSTPrep FF 16/10, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow and Glutathione Sepharose 4B products from GE Healthcare.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
Alle anzeigen