Merck
GE17-0404-01
HiTrap® Protein G High Performance
Cytiva 17-0404-01, pack of 5 × 1 mL
Synonym(e):
Protein purification column
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
Form
prepacked column
Quervernetzung
cross-linked
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0404-01
Lagerbedingungen
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parameter
<4 mL/min flow rate
42 psi
Methode(n)
liquid chromatography (LC): suitable
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Größe
Matrix
(cross-linked agarose, spherical)
Aktive Matrixgruppe
Protein G functional group
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-9
working range
3-9
Kapazität
>1 mg binding capacity (lgG/column)
25 mg binding capacity(human IgG/column)
Trenntechnik
affinity
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Die HiTrap® Protein G HP-Säulen sind vorgepackt mit Protein G Sepharose High Performance für die schnelle und einfache Abtrennung von IgG von verschiedenen Spezies und Unterklassen.
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Bindungskapazität von 25 mg IgG/mL Medium und schnelle Bindungskinetik.
  • 34 μm Korngröße für Hochleistungsaufreinigungen mit hoher Auflösung.
  • Bindet ein breites Spektrum verschiedener Spezies und Unterklassen von IgG.
  • Einfache und bewährte Methode mit reproduzierbaren Ergebnissen.
  • Ausgelegt für den Einsatz mit Spritzen, Schlauchpumpen oder chromatographischen Systemen.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Sonstige Hinweise
Der Druck über das Festbett variiert in Abhängigkeit von einer Reihe von Parametern wie den Eigenschaften des Chromatographiemediums und den verwendeten Säulenschläuchen.
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page describes automated purification of antibodies using ÄKTA chromatography systems.
This page shows how to perform a separation with the HiTrap Protein G HP from GE Healthcare, an Affinity Exclusion Chromatography product containing pre-packed Protein G.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from GE Healthcare.
Alle anzeigen
Protokolle
This page shows how to perform a two-step purification of mouse monoclonal IgG1 using HiTrap Protein G HP from GE Healthcare for the capture step.
This page shows general instructions for affinity purification using HiTrap columns from GE Healthcare.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.