GE11-0013-02
HiTrap® Capto™ Q
Cytiva 11-0013-02, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
quaternary amine
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Verpackung
pack of 5 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 11-0013-02
Parameter
flow rate
<4 mL/min flow rate
42 psi
Bettgröße
7 mm × 25 mm
Bettvolumen
1 mL
Säule ID
7 mm
Matrix
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Arbeitsbereich
2-12
Eignung
suitable for bioprocess medium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High-throughput medium for capture and intermediate purification, excellent choice for process-scale purification.
- The combined properties of high binding capacity, high flow rate, and Low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale.
- Rigid Agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates.
- Strong quaternary ammonium (Q) anion exchanger.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE11-0013-02 | 4061837619922 |