Wichtige Dokumente
G7504
Guanosin 3′,5′-zyklisches Monophosphat
≥98% (HPLC), powder, intracellular mediator
Synonym(e):
Cyclisches GMP, cGMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Guanosin 3′,5′-zyklisches Monophosphat, ≥98% (HPLC), powder
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
0.2 M NaHCO3: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC4COP(O)(=O)OC4C3O)c2N1
InChI
1S/C10H12N5O7P/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17)
InChIKey
ZOOGRGPOEVQQDX-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?