Merck
650684
Sigma-Aldrich
Guanosin-13C10,15N5 5′-Monophosphat Natriumsalz
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
GMP-13C10,15N5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C10H1215N5Na2O8P
Molekulargewicht:
422.08
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
Konzentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+15
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=[13C]1[13C]([15N]=[13CH][15N]2[13C@@]3([H])[13C@@](O)([H])[13C@@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O3)=[13C]2[15N]=[13C]([15NH2])[15NH]1
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)