Merck
G6025
Sigma-Aldrich
Geranylgeranylpyrophosphat Ammoniumsalz
solution, ≥95% (TLC), ~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
Synonym(e):
All-trans-3,7,11,15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraenylpyrophosphat Ammoniumsalz, GGPP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H36O7P2 · xNH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.44 (free acid basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (TLC)
Form
solution
Verpackung
vial of 200 μg
Konzentration
~1 mg/mL in methanol: NH4OH (7:3)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C20H36O7P2/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-26-29(24,25)27-28(21,22)23/h9,11,13,15H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3,(H,24,25)(H2,21,22,23)/b18-11+,19-13+,20-15+
InChIKey
OINNEUNVOZHBOX-QIRCYJPOSA-N
Anwendung
Geranylgeranylpyrophosphat-Ammoniumsalz wird verwendet:
  • bei der Herstellung eines 2,5X Reaktionspuffers für Rab GGTase-Assays
  • als Kulturzusatz zur Förderung des Hmg2-Abbaus
  • als Substrat zur Durchführung von In-vitro-Enzym-Assays zur Charakterisierung der Prenyltransferasen
  • zum Umkehren der Wirkung von Lovastatin sowie zum Untersuchen der potenziellen Rolle von GGPP bei Studien zur Beurteilung der Auswirkungen einer Aussetzung von Melanomzelllinien im In-vitro-Angiogenese-Modell als Co-Cultur zu Lovastatin.
Biochem./physiol. Wirkung
Geranylgeranylpyrophosphat (GGPP) ist eines der Hauptenzyme, die am Sekundärstoffwechsel von Chloroplasten beteiligt sind. GGPP-Synthase spielt eine wichtige Rolle bei der Biosynthese von Terpenoiden. Die durch Geranylgeranylpyrophosphat vermittelte Protein-Geranylgeranylierung ist an der Entwicklung des Ventrikels beteiligt. Darüber hinaus fungiert sie als phasenspezifisches Signal für die Modulation der Bildung der kardialen Zytoarchitektur in der Mitte der Schwangerschaft.
Isoprenoid aus dem intrazellulären Mevalonatweg wird zur Prenylierung von verschiedenen G-Proteinen mit geringem Molekulargewicht, einschließlich Ras, verwendet. Zwischenprodukt bei der Terpenbiosynthese.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Konstantinos Vavitsas et al.
Microbial cell factories, 16(1), 140-140 (2017-08-16)
There are an increasing number of studies regarding genetic manipulation of cyanobacteria to produce commercially interesting compounds. The majority of these works study the expression and optimization of a selected heterologous pathway, largely ignoring the wholeness and complexity of cellular
Christopher I Keeling et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(47), 18838-18843 (2013-10-30)
The mountain pine beetle (Dendroctonus ponderosae Hopkins) is the most destructive pest of western North American pine forests. Adult males produce frontalin, an eight-carbon antiaggregation pheromone, via the mevalonate pathway, as part of several pheromones that initiate and modulate the
Isoprenoid biosynthesis in the diatom Haslea ostrearia
Athanasakoglou A, et al.
The New phytologist (2018)
Sergi Guixé-Muntet et al.
Journal of hepatology, 66(1), 86-94 (2016-08-23)
The transcription factor Krüppel-like factor 2 (KLF2), inducible by simvastatin, confers endothelial vasoprotection. Considering recent data suggesting activation of autophagy by statins, we aimed to: 1) characterize the relationship between autophagy and KLF2 in the endothelium, 2) assess this relationship
Action of Lovastatin (Mevinolin) on an in vitro model of angiogenesis and its co-culture with malignant melanoma cell lines
Depasquale I and Wheatley D N
Cancer Cell International, 6(1), 9-9 (2006)
Artikel
Terpenes comprise the largest and most diverse class of secondary metabolites; approximately 55,000 compounds have been identified to date.