EP5910706006
Eppendorf® Adapter
for use with for 400 mL bottle, for S-4x400 rotor, set of 2 pieces
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.82
Empfohlene Produkte
Verpackung
set of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910706006
Eppendorf®
Kompatibilität
for use with for 400 mL bottle, for S-4x400 rotor
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)