EP5825748000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 14 mL tubes, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
round bottom
Leistungsmerkmale
Holds 14 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825748000 (Global)
Parameter
3,214 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
117 mm
Durchmesser
17.5 mm
Kompatibilität
for use with 750 mL round bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5825748000-2EA | 4061835078615 |