Merck
EP5702740004
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
without buckets
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
without buckets (without buckets)
without buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702740004
Parameter
4,400 max. RCF (2,750 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)