EP5702000010
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
w/o rotor, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
NACRES:
NB.78
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Leistungsmerkmale
CE compliant
w/o rotor
Hersteller/Markenname
5702000010
Eppendorf® 5702000010
Eppendorf®
Parameter
3000 × g
4400 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)