DWKWGW602PML
Azlon Multi-Lingual Unvented Wash Bottles
label, Deionised water (in EN, FR, DE, ES), capacity 250 mL
Synonym(e):
WGW602PML
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
label Deionised water (in EN, FR, DE, ES)
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW602PML
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ideal for de-ionised water dispensing within the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Multilingual with solvent labels including all new globally harmonised symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)