EP5490047001
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-6-30, to hold, 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
to hold 6 x 17 x 116 - 123 mm
to hold 6 x 29.5 x 116 - 123 mm
fixed angle rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490047001 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)