EP5490037006
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-40-18-19, non aerosol tight, to hold, 18 x 10 mL flat-bottom tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 18 x 10 mL flat-bottom tubes
to hold 18 x 19 x 66 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490037006 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)