Merck
EP5490040007
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-40-36-12, non aerosol tight, to hold, 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
to hold 36 x 1.5 mL flat-bottom tubes
to hold 36 x 12 x 32 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5490040007 (EU)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Allgemeine Beschreibung
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)