Merck
EHU004651
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HNRNPU
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGCAGAGCCAAATCTCCTCAGCCACCTGTTGAAGAAGAAGATGAACACTTCGATGACACAGTGGTTTGTCTTGATACTTATAATTGTGATCTACATTTTAAAATATCAAGAGATCGTCTCAGTGCTTCTTCCCTTACAATGGAGAGTTTTGCTTTTCTTTGGGCTGGAGGAAGAGCATCCTATGGTGTGTCAAAAGGCAAAGTGTGTTTTGAGATGAAGGTTACAGAGAAGATCCCAGTAAGGCATTTATATACAAAAGATATTGACATACATGAAGTTCGTATTGGCTGGTCACTAACTACAAGTGGAATGTTACTTGGTGAAGAAGAATTTTCTTATGGGTATTCTCTAAAAGGAATAAAAACATGCAACTGTGAGACTGAAGATTATGGAGAAAAGTTTGATGAAAATGATGTGATTACATGTTTTGCTAACTTTGAAAGTGATGAAGTAGAACTCTCGTATGCTAAGAATGGACAAGATCTTGGCGTTGCCTTCAAAATCAGTAAGGAAGTTCTTGCTGGACGGCCACTGTTCCCGCATGTTCTCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ezgi Hacisuleyman et al.
Nature communications, 7, 11021-11021 (2016-03-25)
More than half the human and mouse genomes are comprised of repetitive sequences, such as transposable elements (TEs), which have been implicated in many biological processes. In contrast, much less is known about other repeats, such as local repeats that
Lili Cao et al.
Cell host & microbe, 26(3), 369-384 (2019-09-13)
Pathogen pattern recognition receptors (PRRs) trigger innate immune responses to invading pathogens. All known PRRs for viral RNA have extranuclear localization. However, for many viruses, replication generates dsRNA in the nucleus. Here, we show that the nuclear matrix protein SAFA