Merck
EHU001761
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LRRC8A
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGACATTGTGTACCGCCTCTACATGCGGCAGACCATCATCAAGGTGATCAAGTTCATCCTCATCATCTGCTACACCGTCTACTACGTGCACAACATCAAGTTCGACGTGGACTGCACCGTGGACATTGAGAGCCTGACGGGCTACCGCACCTACCGCTGTGCCCACCCCCTGGCCACACTCTTCAAGATCCTGGCGTCCTTCTACATCAGCCTAGTCATCTTCTACGGCCTCATCTGCATGTATACACTGTGGTGGATGCTACGGCGCTCCCTCAAGAAGTACTCGTTTGAGTCGATCCGTGAGGAGAGCAGCTACAGCGACATCCCCGACGTCAAGAACGACTTCGCCTTCATGCTGCACCTCATTGACCAATACGACCCGCTCTACTCCAAGCGCTTCGCCGTCTTCCTGTCGGAGGTGAGTGAGAACAAGCTGCGGCAGCTGAACCTCAACAACGAGTGGACGCTGGACAAGCTCCGGCAGCGGCTCACCAAGAACGCGCAGGACAAGCTGGAGCTGCACCTGTTCATGCTCAGTGGCATCCCTGACACTGTGTTTGACCTGGTGGAGCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chao Yang et al.
Human cell, 32(1), 41-50 (2018-11-15)
Chloride (Cl-), a primary anion in the extracellular fluid, plays an important role in a variety of physiological and pathological processes, such as cell apoptosis and proliferation. However, the information about Cl- in cancer cell apoptosis and chemoresistance is poorly
Tomoki Konishi et al.
The American journal of pathology, 189(10), 1973-1985 (2019-07-20)
The volume-regulated anion channel is composed of leucine-rich repeat-containing protein A (LRRC8A) and is activated by hypotonic conditions to implement the process of regulatory volume decrease. The role of LRRC8A in regulating genes related to progression of esophageal squamous cell
Atsushi Shiozaki et al.
International journal of oncology, 55(4), 905-914 (2019-08-23)
Although peritoneal lavage with distilled water performed after surgery prevents peritoneal seeding, cancer cells may avoid rupture under mild hypotonicity through regulatory volume decrease (RVD), which is the homeostatic regulation of ion and water transport. The aim of the present study
Unnur Arna Thorsteinsdottir et al.
Phytotherapy research : PTR, 30(1), 97-104 (2015-11-10)
We have tested the effect of protolichesterinic acid (PA) on the activity of the volume-sensitive release pathway for the organic osmolyte taurine (VSOAC) and the expression of the leucine-rich-repeat-channel 8A (LRRC8A) protein, which constitutes an essential VSOAC component. Exposing human
Andrea Milenkovic et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), E2630-E2639 (2015-05-06)
In response to cell swelling, volume-regulated anion channels (VRACs) participate in a process known as regulatory volume decrease (RVD). Only recently, first insight into the molecular identity of mammalian VRACs was obtained by the discovery of the leucine-rich repeats containing