Wichtige Dokumente
CDUFHF05K
Milli-Q
Pyrogard® 5000 Ultrafilterkartusche
For use with Milli-Q® Biocel and Synthesis systems; to produce pyrogen- and nuclease-free water
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Pyrogard®
Parameter
1.0 L/min flow rate
Widerstandsfähigkeit
18.2 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Verunreinigungen
<0.001 EU/mL Pyrogen Level
Fitting
6 mm tubing (UF cartridge reject tubing)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Synthesis
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Pyrogard® 5000 Ultrafilterkartusche (UF) ist ein Hohlfaser-Inline-Ultrafilter, der mit Milli-Q® Biocel und Synthesis für die Erzeugung von pyrogen- und nukleasefreiem Reinstwasser verwendet wird.
Anwendung
Durch diese Ultrafilterkartusche gefiltertes Wasser ist für Experimente und Analysen geeignet, bei denen nuklease- und/oder endotoxinfreies Wasser benötigt wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Besteht aus Polysulfon-Hohlfasermembranen in einem Acrylnitril-Butadien-Styrol-Gehäuse mit Polyurethan-Vergussmasse. Enthält zu Beginn 1,5 Vol.% Wasserstoffperoxid-Speicherlösung.
  • Die Aufreinigungstechnologie umfasst die Verwendung einer aktivierten Kohlenstoffmembran für den Ionenaustausch.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PYROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable