Merck
PBVK02510
Millipore
PES-Membranfilter, 500 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 25 mm
Synonym(e):
Ultrafiltrationsscheiben, NMW: 500 kDa
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Biomax®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Filtrationsfläche
4.1 cm2
Porengröße
500 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Anwendung
NMWL = 500 kDa, Biomax-Polyethersulfon, 25 mm Durchmesser
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1