CLS710115
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
green, volume 15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Synonym(e):
Corning® pipette, CRT/SR, 15 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
green
Leistungsmerkmale
class A
graduation
Verpackung
pack of 2 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7101-15
Messbereich Volumen
15.0 mL, accuracy: 0.03 mL
Länge
445 mm
Kapazität
15.0 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)