CLS3367
Corning® 96-Well transparente Mikrotiterplatte aus Polystyrol
round bottom clear, polystyrene, pkg of Individually wrapped, sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
round bottom clear
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Hersteller/Markenname
Corning 3367
Verpackung
pkg of Individually wrapped
Größe
96 wells
Well-Volumen
330 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Farbe
clear
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)