Z610216
Hirschmann® Messpipette, Klasse AS
capacity 0.5 mL , 0.005 mL accuracy
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 1340129
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
300 mm
Kapazität
0.5 mL , 0.005 mL accuracy
Farbe
amber graduations
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z610216-12EA |