Z610275
Hirschmann® Messpipette, Klasse AS
capacity 10 mL , 0.02 mL accuracy
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
class AS
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 1340160
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
440 mm
Kapazität
10 mL , 0.02 mL accuracy
Farbe
amber graduations
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
73775-250G | |
73775-50G | |
73775-5G | 4061831823370 |
274755-5G | 4061831810325 |
73775-25G | |
274755-100G | |
274755-25G | 4061831819489 |
Z610275-6EA |