Merck
Z610178
Hirschmann® Messpipette, Klasse AS
capacity 10 mL , 0.05 mL accuracy
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Hirschmann
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
360 mm
Kapazität
10 mL , 0.05 mL accuracy
Farbe
blue graduations
Allgemeine Beschreibung
Konformitätsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung. Dadurch wird die Verwendung in Laboratorien unter DIN ISO 9000 erleichtert. Aus AR Glas mit blauer Graduierung. Auf Auslauf geeicht (EX TD) nach DIN 12 697. Ab 5mL mit Baumwollstopfen.
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z610178-12EA