Z610127
Hirschmann® Messpipette, Klasse AS
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
soda-lime glass
Leistungsmerkmale
class AS
graduations
subdivision 0.01 mL
Verpackung
pack of 12
Hersteller/Markenname
Hirschmann
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
360 mm
Kapazität
1 mL , 0.007 mL accuracy
Farbe
blue graduations
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z610127-12EA |