Merck
CLS339711L
Pyrex® graduated funnel, for 47 mm microfiltration assembly
capacity 1 L
Synonym(e):
pouring funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
Materialien
glass housing
Leistungsmerkmale
graduation
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning
Kapazität
1 L
Trichterkapazität
1000 mL
Halsdurchm.
33-41 mm
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)