CLS3121250
Pyrex® large top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
10.5L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
Synonym(e):
desiccators, glass desiccators, vacuum desiccators
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Leistungsmerkmale
reusable
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning 3121-250
Höhe
344 mm
Kapazität
10.5 L
Kammer D
120 mm
Flansch ID
273.5 mm
Plattendurchm.
230 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)