Z114375
WHEATON® Dry-Seal Vakuumexsikkator
replacement O-ring, diam. 100 mm
Synonym(e):
366022
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
WHEATON® 366022
Durchmesser
100 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Deckel, Vakuumventil, Silikon-O-Ring und Platte. Nut-Flansch mit O-Ringdichtung; Vakuum wird durch Ventil im Deckel angelegt, das mit Silicon-Vakuumfett geschmiert wird. Aus nicht hitzefestem Natronkalk-Glas.
Replacement silicone sealing ring for the original WHEATON® Dry-Seal vacuum desiccator
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z114375-1EA | 4061832826851 |