Ri-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96090512, human blood, Lymphoblastoid
Synonym(e):
Ri-1 Cell Line
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 96090512-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96090512-1VL
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
92XXXX/69XXX,t(1,2)(p32,q34)t(2,8)(p11,q24)t(14,18
Morphologie
Lymphoblastoid
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)