Merck
CACO-2-Zelllinie human
86010202, human colon (Caucasian colon adenocarcinoma), Epithelial
Synonym(e):
Caco 2 Cells, Caco-II Cells, Caco2 Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Produktbezeichnung
CACO-2-Zelllinie human, from human colon(Caucasian colon adenocarcinoma), 86010202
Biologische Quelle
human colon (Caucasian colon adenocarcinoma)
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Hypertetraploid, modal no. 96
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Die CACO-2-Zelllinie wird verbreitet als In-vitro-Modell zum Nachahmen des Dünndarms für Arzneimitteltransportstudien eingesetzt. Die Zelllinien bilden Monoschichten und sind nützlich für Darmpermeationsstudien zum Screenen von Hilfsstoffen in Arzneimittelformulierungen.
Ursprung der Zelllinie
Humanes, kaukasisches Darmkarzinom
Beschreibung der Zelllinie
Durch Explantatkulturverfahren aus einem primären Darmtumor eines 72-jährigen kaukasischen Mannes isoliert. Bildet in Nacktmäusen mäßig differenzierte Adenokarzinome, die dem Differenzierungsgrad G2 bei Darmkarzinom entsprechen.
Anwendung
CACO-2-Zelllinie, human, wird wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung, ob Komponenten des Sigma-B-Regulons in Listeria monocytogenes zur Zellinvasion beitragen
  • zur Funktionsanalyse des Bacteriocins Divercin AS7
  • zur Untersuchung der intrazellulären Invasion durch Listeria ivanovii
  • zur Untersuchung der Wirkung von Maslinsäure, einem pentacyclischem Triterpen, auf Darmkrebszelllinien
  • für In-vitro-Toxizitätsstudien von Verdauungsenzymen
  • für die Infektion und Kultivierung von Hazara-Virus
  • zum Prüfen der Anti-Krebs-Wirkung von Curcuma longa und Origanum marjorana
  • für Biokompatibilitätsstudien mit den Rindenextrakten von Salix spp.
  • zum Prüfen der Wirkung von N-3-Oxo-dodecanoyl-homoserin (3O-C12-HSL)-Lacton aus P. aeruginosa auf die Mitochondrienfunktionalität
  • zum Prüfen der Wirkung von Nanopartikeln auf der Grundlage von elastinähnlichem Rekombinamer (ELR)
  • als In-vitro-Epithelzellmodell zur Untersuchung der Toxizität von Zinkoxidnanopartikeln
  • für Darmpermeabilitäts-Assays mit grünem Rooibos-Extrakt
  • in Toxizitätsstudien mit dem Mycotoxin Desoxynivalenol-Cadmium (DON-Cd)
DNA-Profil
STR-PCR-Daten: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,13,14
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 9,11
vWA: 16,18
Nährmedium
EMEM (EBSS) + 2 mM Glutamin + 1 % nicht essenzielle Aminosäuren (NEAS) + 10 % fetales Kälberserum FBS/FCS.
Subkultur-Routine
Passagieren Sie subkonfluente Kulturen (70–80 %) 1:3 bis 1:6, d. h. Impfen zu 2-4 x 10.000 Zellen/cm2 mit 0,25 % Trypsinoder Trypsin/EDTA, 5 % CO2; 37 °C. NB: Bei der routinemäßigen Subkultivierung sollten die Zellen stets subkultiviert werden, bevor sie Konfluenz erreichen. Zellen können im Zytoplasma wie kreisförmige Vakuolen aussehen. Deren Häufigkeit kann steigen, wenn die Kulturdichte zu Konfluenz steigt. Wenn Sie nicht subkultivieren, wechseln Sie das Medium von konfluenten Kulturen nach 2 bis 3 Tagen, um ihre Häufigkeit zu verringern. Zellen können klumpen, wenn sie beim Passagieren nicht in eine Einzelzellsuspension getrennt werden.
Sonstige Hinweise
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen & können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundenbetreuer.
NaviCyte Scientific hält die exklusiven kommerziellen Vertriebsrechte für die CACO-2-Zelllinie, die beim Memorial Sloan-Kettering Cancer Center hinterlegt ist. Hinweis: Alle Verwendungen der Katalognummern 86010202 und 09042001, die nicht der Forschung einer nichtgewerblichen oder akademischen Einrichtung dienen, erfordern eine Lizenz und Nutzungsberechtigung von NaviCyte Scientific unter deren exklusiver Vereinbarung mit Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Um Informationen zu den Lizenzbedingungen zu erhalten, wenden Sie sich bitte unter contact@navicyte-scientific.com oder (+1)973-868-6100 an NaviCyte Scientific.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.